Stockage à froid
Stocker et protéger les échantillons de valeur
Découvrez la meilleure sélection de solutions et de produits de stockage au froid. Nous proposons une gamme complète de réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire, de glacières et de boîtes, ainsi que des systèmes de stockage cryogénique de pointe. Faites confiance à nos produits de qualité professionnelle pour protéger vos échantillons précieux et optimiser vos besoins de stockage. Achetez dès maintenant des solutions de stockage réfrigéré de première qualité.
Foire aux questions
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les différents types de réfrigérateurs de laboratoire ?
Les types de réfrigérateurs de laboratoire comprennent les réfrigérateurs à usage général pour le stockage d'échantillons et d'autres produits, les réfrigérateurs pour stockage de matières inflammables, les réfrigérateurs antidéflagrants pour les environnements dangereux, les congélateurs à ultra-basse température (ULT) pour le stockage à long terme à des températures extrêmement basses, les réfrigérateurs pour banques de sang pour le stockage du sang et des produits sanguins, les réfrigérateurs pour pharmacies pour le stockage de médicaments et de vaccins, et les congélateurs cryogéniques pour la conservation d'échantillons biologiques à des températures extrêmement basses.
En savoir plus
Quel est le principe d'un congélateur ULT ?
Le principe d'un congélateur ULT repose sur l'utilisation d'un système de réfrigération en cascade. Ce système utilise deux ou plusieurs étages de réfrigération pour atteindre et maintenir des températures extrêmement basses.
En savoir plus
Quelle est la durée de vie d'un congélateur ULT ?
La durée de vie d'un congélateur ultra-basse température (ULT) peut varier en fonction de facteurs tels que la qualité de la construction, les pratiques d'entretien et les habitudes d'utilisation.
En savoir plus
Un congélateur de laboratoire est-il identique à un congélateur normal ?
Non, un congélateur de laboratoire n'est pas un congélateur domestique normal. Les congélateurs de laboratoire sont spécifiquement conçus pour le stockage de produits et d'échantillons sensibles à la température utilisés dans la recherche scientifique, les soins de santé ou les applications industrielles. Ils disposent souvent d'un contrôle plus précis de la température, de plages de température plus larges et de fonctions avancées telles que les alarmes, l'enregistrement des données et la surveillance à distance. Les congélateurs de laboratoire peuvent également être conçus de manière spécialisée, par exemple pour résister aux explosions ou stocker des produits inflammables, afin de garantir la sécurité dans les laboratoires.
En savoir plus
Science News
Lab Reporter
Webinar image
Relever le défi de la chaîne du froid
En savoir plus
Webinar image
Trouver des solutions de stockage réfrigéré
En savoir plus
Webinar image
Comment réduire les coûts cachés au sein de votre laboratoire de culture cellulaire ?
En savoir plus
Disponible maintenant
Autres programmes
Sustainability Program
Programme de développement durable
En savoir plus sur la façon dont nous pouvons atteindre ensemble l'objectif "zéro émission".
En savoir plus
Lab Reporter
Fisher Scientific Edge Programme
Profitez d'une expédition le jour même des produits les plus populaires.
En savoir plus
NLSU
Vous voulez créer un nouveau laboratoire ?
Obtenez tout le soutien nécessaire pour mettre en place un nouveau laboratoire ou développer un laboratoire existant grâce au programme NLSU.
En savoir plus
NLSU Program
News Corner
Découvrez les dernières innovations au sein de Fisher Scientific
En savoir plus