Comment un spécialiste de la sécurité peut aider à améliorer la sécurité dans votre laboratoire
Par Christina P. Hooton.
Il existe des dangers sous-jacents dans chaque établissement et le laboratoire ne fait pas exception. Pour maintenir un environnement de travail sûr pour vos employés, l’université et les étudiants, il est essentiel d’identifier les dangers et de mettre en place l’équipement de protection individuelle (EPI), la formation et les ressources nécessaires pour atténuer ces risques.
Que vous veniez de lancer votre programme de sécurité ou que vous souhaitiez redynamiser vos processus de sécurité existants, vous pouvez compter sur un spécialiste de la sécurité pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin pour faire de la sécurité une priorité dans votre laboratoire.
Identification des dangers
Lors de la conception d’un programme de sécurité, le responsable du laboratoire ou le professionnel de l’environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) affecté à l’établissement procèdera à une évaluation des dangers. Au cours de l’évaluation, il identifiera tous les dangers au sein du laboratoire, classera chacun d’eux par ordre de priorité et définira les contrôles techniques, les pratiques de travail, l’EPI ou les autres fournitures de sécurité qu’il convient d’utiliser dans ces situations.
 “ Les spécialistes de la sécurité, en association avec un distributeur ou un fabricant d’EPI, peuvent aider à soutenir une évaluation des dangers en fournissant des informations fondamentales et en les personnalisant en fonction de leur organisation et de leur protocole ”, explique Don Doyle, spécialiste principal de la sécurité de Fisher Scientific, chez Thermo Fisher Scientific.
Par exemple, des déchets dangereux peuvent se trouver dans le laboratoire. Dans cette situation, Charlie Fink, spécialiste principal de la sécurité de Fisher Scientific, chez Thermo Fisher Scientific, recommande une évaluation du site. « Cela implique une visite du laboratoire par un spécialiste de la sécurité qui établir un rapport confidentiel indiquant les aspects conformes ou non conformes aux normes applicables. Je propose des évaluations aux clients qui souhaitent s’assurer qu’ils stockent correctement les matières et les déchets dangereux et qu’ils disposent des bons produits et accessoires pour transporter et éliminer en toute sécurité les déchets », précise Charlie Fink.
Sélection d’un EPI
Une fois que les exigences associées à l’EPI sont identifiées, au moyen de l’évaluation des dangers, un spécialiste de la sécurité peut faire des suggestions de produits pour votre laboratoire en fonction de vos besoins particuliers. Par exemple, une protection pour les mains est nécessaire dans chaque laboratoire, mais le choix de l'équipement approprié dépend du travail effectué, des exigences réglementaires et des objectifs de performances de l’entreprise.
« La plupart des clients manipulent des objets tranchants, tels que des lames, du verre cassé, etc. Ils ont besoin d’une bonne solution pour éviter les coupures. Dans ces situations, je recommande généralement une doublure découpée de calibre 18 qui peut être portée sous les gants d’examen », explique Don Doyle. « Les gants cryogéniques sont une autre solution courante. Bien qu’ils soient généralement grands et bouffants, ils offrent une dextérité élevée, conviennent à une utilisation cryogénique à -80°C, et sont idéals pour manipuler des tubes cryogéniques congelés. »
article-safety-specialist-main-22-758-0000
Reference