L'avenir du stockage des matières dangereuses dans les laboratoires
De nos jours, le travail en laboratoire exige l'utilisation de nombreuses substances dangereuses sur le lieu de travail. En fonction des propriétés de ces substances, les laboratoires achètent différents types d'armoires de sécurité. Il en résulte des armoires qui ne sont souvent que partiellement remplies. Ce n'est pas seulement une question d'espace et d'efficacité, mais aussi une question de coût ! La nouvelle armoire MULTIRISK d'Asecos, la première armoire pour matières dangereuses au monde, permet de stocker durablement et en toute sécurité de nombreuses matières dangereuses dans une seule armoire - et peut être équipée différemment et de manière flexible.
"En principe, l'utilisateur doit décider, dans le cadre d'une évaluation des risques, s'il est autorisé à stocker certaines substances ensemble.
Les armoires de sécurité existantes ont jusqu'à présent constitué un obstacle à un stockage efficace. Différents types d'armoires de sécurité sont actuellement utilisés, adaptés aux propriétés des substances dangereuses utilisées : une armoire résistante au feu pour les liquides inflammables, une armoire spéciale pour les acides et les alcalis pour les substances corrosives et une armoire de stockage verrouillable séparée pour les substances toxiques. Le problème : les armoires de sécurité spécialement équipées pour le stockage de liquides inflammables n'offrent aucune protection contre la corrosion pour le stockage d'acides ou de bases. D'autre part, les liquides inflammables ne peuvent pas être stockés dans une armoire acide/alcaline car ces armoires n'offrent pas la protection incendie requise selon la norme EN 14470-1. Avec la nouvelle armoire V-CLASSIC-90 MULTIRISK de type 90 testée par Asecos, il est désormais possible de stocker des liquides inflammables, des acides, des bases et des poisons en économisant de l'espace et en bénéficiant d'une protection maximale contre l'incendie. Une conception entièrement nouvelle de l'armoire et un système de ventilation intégré et efficace rendent cela possible.
Tout dépend de la construction
Avec des dimensions d'armoire de 60x86x197cm (LxPxH), le MULTIRISK s'intègre parfaitement dans la grille de mobilier de laboratoire établie tout en offrant une grande capacité de stockage. Chaque niveau de stockage peut contenir 14 bouteilles en verre de laboratoire de 1 litre, ou 4 bouteilles en verre de laboratoire de 2,5 litres et 3 bouteilles en verre de 1 litre. L'ensemble de l'armoire de sécurité est fabriqué en matériaux ignifuges et répond à la norme européenne DIN EN 14470-1. En cas d'incendie, elle se ferme automatiquement grâce à des dispositifs de sécurité intégrés et offre au personnel et aux équipes de secours une protection contre les substances dangereuses stockées pendant au moins 90 minutes. L'intérieur de l'armoire est en grande partie exempt de métal et résistant à la corrosion. Autre avantage de l'armoire MULTIRISK : les acides et les bases sont également stockés à l'abri du feu. Une boîte à poison est intégrée pour les substances à toxicité aiguë ou très toxiques.
Sûr et durable
Le concept de ventilation de l'armoire MULTIRISK dépasse les exigences de la norme EN 14470-1. Un renouvellement d'air de 30 fois par heure (ce qui correspond à environ 20 m³ d'air évacué de l'armoire par heure) permet non seulement d'éviter en toute sécurité la formation d'atmosphères explosives dans l'armoire, mais aussi la corrosion de l'aménagement intérieur. Le conduit d'évacuation d'air monté au centre de la paroi arrière permet une extraction sûre et uniforme de chaque niveau de stockage. Ceci est particulièrement important car l'utilisateur de l'armoire peut décider indépendamment, à tout moment, sur quel côté de l'armoire ou à quel niveau de stockage il souhaite stocker les différentes substances dangereuses. Afin de garantir en permanence un échange d'air suffisant et de n'extraire ni trop ni trop peu d'air, l'armoire MULTIRISK est équipée d'un système d'assistance à la sécurité. Celui-ci permet de détecter directement un volume d'air extrait trop élevé et donc un apport d'énergie trop important.
Faire un sur trois
La formation de mélanges gaz/air dangereux, voire explosifs, doit être évitée en permanence, les armoires de sécurité sont reliées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un système d'évacuation d'air. Cependant, cela est associé à une consommation d'énergie élevée et est donc très coûteux, surtout si trois armoires spéciales différentes sont achetées pour les éventuelles petites quantités de substances dangereuses utilisées, chacune d'entre elles devant également être ventilée conformément aux réglementations. L'achat d'une armoire MULTIRISK au lieu de trois armoires spéciales différentes permet non seulement de réduire les coûts énergétiques liés à la ventilation technique, mais aussi de réaffecter l'espace précieux du laboratoire à d'autres fins. Si les substances dangereuses sont stockées en toute sécurité directement sur le lieu de travail, cela permet également d'économiser du temps et des frais de personnel.
Armoire de stockage de sécurité
Contenu fourni par :
Logo Asecos™