Conseils pour travailler en toute sécurité avec la pression en laboratoire
De nombreuses applications en laboratoire exigent que les produits soient soumis à des conditions de pression ou de vide.
Cependant, tous les produits ne sont pas conçus pour résister à ces conditions et seuls ceux dont la conception inclut la géométrie et l'épaisseur de paroi appropriées, et qui sont explicitement désignés comme tels, conviennent pour travailler sous pression et/ou sous vide.
Par exemple, on peut citer les fioles filtrantes, les dessiccateurs et les récipients à bride plate, ainsi que des produits tels que la gamme de bouteilles DURAN™ pressure plus+. Ces bouteilles offrent une résistance garantie au vide et à la pression de -1bar à +1,5bar grâce à une géométrie modifiée et à une épaisseur de paroi supérieure à celle des bouteilles de laboratoire DURAN™ borosilicate 3,3 standard.
"En cas d'utilisation sous pression positive ou négative, en particulier lorsque l'on travaille également avec des températures différentielles, des mesures supplémentaires doivent être prises."
Par exemple, les appareils en verre qui sont sous pression ou sous vide ne doivent être soumis à d'autres contraintes, telles que des changements de température importants, qu'avec une extrême prudence. Les différentes déformations qui en résultent s'additionnent et peuvent facilement entraîner une défaillance.
Pour garantir une sécurité optimale de l'utilisateur lorsqu'il travaille sous pression en laboratoire, il convient également de garder à l'esprit les points suivants:
  1. Pour éviter les tensions dans le verre, les récipients sous vide ou sous pression ne doivent pas être chauffés d'un côté ou à l'aide d'une flamme nue.
  2. Lorsque vous travaillez sous pression, les valeurs maximales indiquées dans la documentation du produit ne doivent pas être dépassées.
  3. Avant d'utiliser du matériel en verre sous vide ou sous pression, il faut toujours l'inspecter visuellement pour vérifier qu'il est en parfait état et qu'il ne présente pas de rayures, de microfissures ou d'abrasions graves. La verrerie endommagée ne doit pas être utilisée pour des travaux sous pression ou sous vide.
  4. Ne soumettez jamais la verrerie à des changements de pression soudains. Par exemple, il faut toujours repressuriser lentement les appareils en verre sous vide.
  5. La verrerie de laboratoire à fond plat (par exemple, les flacons Erlenmeyer et les flacons à fond plat) ne doit pas être utilisée sous pression ou sous vide.
  6. Le revêtement plastique des bouteilles de laboratoire n'a aucune influence sur la résistance à la pression. Ces produits ne sont pas conçus pour être utilisés sous pression. Pour les applications sous pression utilisant des bouteilles de laboratoire, il convient d'utiliser des produits tels que les bouteilles DURAN™ pressure plus+.
Pompe à vide de laboratoire
Contenu fourni par :
Logo DWK Life Sciences™