Cinq façons de réduire les déversements en laboratoire
"Il va sans dire que les déversements dans l'environnement d'un laboratoire peuvent causer des problèmes importants. Plus important encore, tous les déversements doivent être considérés comme un risque pour la santé et la sécurité en premier lieu et évalués en conséquence. Le contenu déversé peut être dangereux pour les personnes se trouvant à proximité et, même si ce n'est pas le cas, il existe un risque que les surfaces de travail et les sols soient devenus glissants ou que l'équipement à proximité ait été endommagé, ce qui pourrait entraîner d'autres accidents s'il n'est pas traité de manière appropriée. Outre ces problèmes de sécurité immédiats, le renversement d'un contenu dans un laboratoire peut également entraîner d'autres problèmes. Des matériaux précieux peuvent être perdus et, avec le risque de contamination croisée, la validité de processus clés peut être compromise. Comment réduire le risque de déversement dans le laboratoire ? Il existe bien sûr des approches de bon sens, comme s'assurer que les récipients sont placés à bonne distance du bord de la paillasse et veiller à ce que le contenu soit transféré avec précaution. Cependant, il est également possible de réduire les déversements, en particulier dans certains scénarios ou pour certaines applications, grâce à la sélection initiale des produits. Vous trouverez ci-dessous cinq exemples de DWK Life Sciences™ qui peuvent vous aider à réduire les déversements dans votre laboratoire.
DURAN™ Couvercles en silicone
De nombreux récipients de laboratoire couramment utilisés, tels que les béchers et les flacons Erlenmeyer, n'ont pas de couvercles ou de fermetures associés. Par conséquent, il n'est pas rare que des solutions de fortune soient utilisées, telles que des feuilles d'aluminium, des bouchons en plastique ou des disques en verre. Cependant, ces contenants restent vulnérables aux déversements. Les couvercles en silicone DURAN™ de DWK Life Sciences peuvent être utilisés comme alternative. En plus de réduire le risque de déversement, ces fermetures extensibles sont disponibles dans une gamme de couleurs accrocheuses pour aider le contenu à être identifié rapidement et en toute sécurité.
DURAN™ Système de transport de bouteilles
Le contenu des bouteilles de grand volume peut être facilement renversé, surtout si elles sont utilisées pour transporter des échantillons du terrain vers un laboratoire pour analyse, ou lorsqu'elles sont déplacées dans un laboratoire lui-même. Le système de transport de bouteilles DURAN™ peut être utilisé pour réduire ce risque. Le système comprend un collier qui ne peut être retiré qu'en le coupant, ce qui garantit que l'attachement est 100 % sûr lors de l'utilisation, tandis que les poignées latérales rendent le versement plus sûr et plus contrôlé, ce qui garantit que le risque de déversement est réduit.
DURAN™ HPLC Réservoirs à base conique
Au cours d'un processus HPLC typique, il est courant de vouloir s'assurer que chaque goutte de solvant de la phase mobile est capturée. Par conséquent, il n'est pas rare que les personnes impliquées dans le processus fassent légèrement basculer ou incliner le flacon contenant le solvant pour permettre l'extraction du volume maximal. Toutefois, cette pratique est risquée et peut entraîner le déversement de substances organiques coûteuses et potentiellement dangereuses. Une alternative plus sûre consiste à utiliser les réservoirs à base conique DURAN™ HPLC. Ce système entièrement fermé réduit drastiquement le risque de déversement tout en réduisant le temps d'extraction et la consommation globale de solvant.
Verrerie enrobée de plastique
Les bouteilles en verre borosilicaté sont courantes dans la plupart des laboratoires, car elles constituent un matériau pratiquement inerte qui peut être utilisé pour stocker en toute sécurité et protéger le contenu de la contamination. Cependant, malgré la solidité relative de ce type de verre, une bouteille qui est renversée de la hauteur d'une table de travail peut facilement se briser, ce qui entraîne des bris de verre et des déversements de contenu. La gamme de verrerie plastifiée de DWK Life Sciences évite ce problème en fournissant un revêtement de sécurité externe qui peut être utilisé pour protéger à la fois l'utilisateur et le contenu d'un déversement accidentel.
Les flacons de lavage AZLON™ Safety-Venting
Les flacons de lavage sont utilisés pour stocker de nombreuses solutions de nettoyage typiques utilisées dans les laboratoires, telles que l'éthanol, le méthanol et l'acétone. Cependant, le stockage de ces solutions dans des flacons standard peut entraîner des gouttes de solvant causées par l'accumulation de pression à l'intérieur du récipient lui-même. Notre gamme de flacons de lavage AZLON™ Safety-Venting Wash Bottles permet d'éviter ce problème grâce à une valve brevetée DripLok™ vapor-venting, qui assure une libération sûre de la pression à l'intérieur du flacon de lavage et réduit ainsi le risque de gouttes de solvant sur les surfaces de travail et les zones environnantes.
Laboratory Test Tubes
Contenu fourni par :
DWK Life Sciences logo
Produits associés