Comprendre les risques d’allergies et de dermatites de contact
Travailler dans une salle blanche peut être qualifié de marathon, et non de sprint. De ce fait, il est important que l’équipement de protection porté, tel que les gants, soit capable de tenir la distance. Offrir le niveau de protection nécessaire, tout en garantissant à quelqu’un de pouvoir travailler pendant de longues périodes sans irritation de la peau, est impératif.
Le latex est-il la seule cause des allergies et des dermatites de contact ?
Bien que de nombreux secteurs aient abandonné les gants en latex, le latex n’est pas la seule allergie commune aux gants. Des accélérateurs sont souvent utilisés dans le cadre du processus de fabrication des gants en salle blanche pour aider à stabiliser les matières premières afin de former un produit solide et élastique. Ces accélérateurs, utilisés pour produire de nombreux gants sans latex, peuvent provoquer des allergies de type IV appelées réactions d’hypersensibilité. De telles réactions sont une réponse inflammatoire produite par le corps lorsqu’il est exposé à certains allergènes ou agents accélérateurs. Les accélérateurs chimiques à base de soufre ou de caoutchouc naturel présents dans les gants sans latex peuvent provoquer une dermatite de contact allergique, une allergie de type IV courante qui se traduit par une éruption cutanée avec des boutons ou des cloques qui peuvent avoir un impact sur la capacité du personnel de la salle blanche à travailler correctement.
Causes des allergies de contact
Le rôle des accélérateurs dans les allergies et les dermatites de contact
D’après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les cas de dermatite de contact ont un coût annuel estimé à plus d’un milliard de dollars. Pour un clinicien, qui change de gants chaque fois qu’il entre dans une salle d’examen, cela peut ne pas être un problème. En revanche, pour les employés de salles blanches, qui doivent porter la même paire de gants pendant une période prolongée, une réaction aux accélérateurs chimiques peut s’accumuler, notamment pour les personnes souffrant d’allergies de type IV.
"Dans une étude portant sur des professionnels de la santé souffrant d’eczéma des mains, tous ceux qui sont passés à des gants sans accélérateur ont vu leur situation s’améliorer, et deux tiers des patients étaient complètement exempts de symptômes."
Quelles sont les solutions en cas d’allergies au latex ou aux accélérateurs chimiques ?
De la même manière que les fabricants de gants et les systèmes de santé se sont adaptés pour répondre aux besoins des personnes allergiques au latex en fournissant des produits sans latex, les fabricants ont développé des gants pour salle blanche afin de répondre aux besoins des personnes souffrant d’allergies de type IV et sensibles au latex ou aux accélérateurs chimiques. Des marques comme HALYARD™ ont développé et offrent des gants pour salle blanche sans accélérateur, à faible potentiel de dermatite. Ces gants offrent le même niveau de protection que les gants pour salle blanche classiques. Ils sont recommandés pour une utilisation dans des environnements de salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure, et offrent une barrière de protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques, les micro-organismes et les virus, tout en permettant la flexibilité et le confort nécessaire lors d’un port prolongé. Le travail réalisé dans les salles blanches est important et très pointu, et ceux qui travaillent dans ce secteur méritent des gants qui reflètent le travail qu’ils accomplissent. Les gants pour salles blanches sans accélérateur, comme les gants en nitrile HALYARD™ PUREZERO*, offrent aux employés le haut niveau de protection nécessaire tout en réduisant le risque d’allergies et de dermatite de contact.
Scientifique analysant un échantillon
Contenu fourni par :
Logo HALYARD