Cinq questions fréquemment posées sur les produits Whatman™
Nous filtrons l'extrait de protéine avant de le charger sur le système ÄKTA™. Comment pouvons-nous éviter le colmatage des filtres de la seringue Protein Prep ?
Le colmatage peut se produire avec un échantillon fortement chargé. Pour éviter le colmatage des filtres de seringue Protein Prep, vous devez d'abord prendre en compte le volume de l'échantillon.
Vous pouvez essayer notre gamme Whatman GD/X™ de filtres à seringue qui intègrent un préfiltre pour filtrer les matières visqueuses, denses ou autrement difficiles à filtrer avec une teneur élevée en solides. Chaque unité contient une pile de préfiltration de Multigrade GMF 150 (10 et 1 μm de rétention de particules) et de GF/F pour garantir que les plus grosses particules soient capturées avant d'atteindre la membrane.
Nous proposons les filtres à seringue Whatman GD/X™ suivants pour les échantillons difficiles à filtrer :
Si ces produits ne conviennent pas à votre application, alors notre Whatman GD/X™ 0. 45 GMF utilise un filtre à double fibre de verre pour retenir les particules fines jusqu'à 0,7 µm. Si vous êtes prudent quant à l'utilisation de la fibre de verre en raison d'une éventuelle liaison non spécifique ou d'une perte de protéines, Cytiva propose également Whatman™ GD/XP filtres à seringue jetables. Ces filtres modifient notre gamme Whatman GD/X™ avec une pile de préfiltres en polypropylène pour analyser les échantillons qui nécessitent une analyse des ions inorganiques.
Note: Vous recherchez un papier filtre, un filtre à membrane ou un filtre à seringue ? Laissez Cytiva vous aider à trouver le filtre optimal pour vos besoins et garantir une analyse fiable.
Après avoir appliqué l'échantillon de sang, combien de temps les cartes Whatman™ 903 Proteinsaver peuvent-elles être conservées avant d'être analysées ? Quelles sont les conditions de stockage recommandées ?
903 Proteinsaver Cards ne sont pas conçues pour de longues périodes de stockage. Pour minimiser les risques de dégradation, nous recommandons de conserver les échantillons de sang séchés sur les 903 Proteinsaver Cards à -20°C dans un sac scellé avec un sachet déshydratant.
Nous voulons analyser les profils d'acides gras (par exemple, oméga 3, oméga 6) dans des échantillons de taches de sang humain. Quel type de produit devrions-nous utiliser ?
Notre carte 903 Proteinsaver est une carte de collecte de protéines de 903 échantillons avec cinq taches d'échantillon pour la collecte, le transport et le stockage des protéines.
Cet article décrit l'utilisation de nos cartes 903 Proteinsaver pour des applications similaires et pourrait constituer un bon point de départ pour vos recherches : Les niveaux d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 et oméga-6 dans les taches de sang séché chez les enfants zimbabwéens âgés de 7 à 9 ans : une étude transversale.
Note: Contactez-nous si vous avez besoin d'échantillons de nos cartes pour vos essais préliminaires.
Quel est le meilleur filtre pour l'analyse des métaux par filtration de l'air ?
Whatman™ QM-C quartz microfiber filter paper est notre filtre à quartz de haute pureté. Il se caractérise par une faible teneur en métaux traces et une résistance aux températures élevées. Il est bien adapté à l'analyse des métaux lourds dans les particules et à l'échantillonnage des gaz acides, des cheminées, des conduits de fumée et des aérosols dans les moniteurs d'air.
Quel est le filtre à seringue approprié à utiliser avec un échantillon partiellement clarifié avant le chargement sur la colonne de chromatographie ÄKTA™?
Les filtres à seringue Protein Prep pour les systèmes ÄKTA™ sont conçus pour optimiser la préparation des échantillons de protéines avant la chromatographie. La purification des protéines à haut rendement et l'analyse précise des protéines dépendent toutes deux de l'introduction d'un échantillon de qualité dans la colonne chromatographique. Le filtre à seringue Protein Prep a été conçu spécifiquement pour optimiser ces résultats, car il est équipé d'une membrane en cellulose régénérée présentant des propriétés de liaison non spécifique extrêmement faibles.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire sur la page Cytiva - Request a Callback page. Vous pouvez également utiliser notre sélecteur de filtre pour identifier un matériau filtrant adapté à votre application.
Cytiva et le logo Drop sont des marques déposées de Life Sciences IP Holdings Corp. ou d'une société affiliée faisant affaire sous le nom de Cytiva.
ÄKTA, Whatman™, Whatman GD/X™ sont des marques commerciales de Global Life Sciences USA LLC ou d'une société affiliée faisant des affaires sous le nom de Cytiva.
Illustration d'un scientifique dans un laboratoire
Contenu fourni par :
Logo Cytiva™
Produits associés