Green Solutions
Greener Choice Program
Bienvenue dans la section Green Solutions, regroupant un ensemble de produits et de services écologiques conçus pour réduire l'impact environnemental de vos activités de laboratoire. Retrouvez des produits présentant des caractéristiques bénéfiques pour l'environnement et concernés par les étiquettes ACT permettant d'évaluer les produits du point de vue environnemental.
Le réseau Fisher Scientific joue un rôle important dans notre industrie en s'associant avec des fabricants qui intègrent des principes de développement durable dans la conception de leurs produits, en encourageant la divulgation de données environnementales à EcoVadis et en demandant un engagement en termes d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondés sur la science.
Cela vous permet de faire des choix de produits plus écoresponsables et vous donne une nouvelle visibilité sur les marques qui s'engagent en faveur du développement durable, contribuant ainsi à la construction d'une économie à faible émission de carbone.
Monthly Promotion
Greener Choice
Nous nous efforçons de protéger et de préserver l’environnement. Nous nous engageons également à vous aider à faire de même. Le programme Greener Choice vous permet de trouver facilement des produits de laboratoire qui répondent à vos objectifs de développement durable.
Il suffit de rechercher l’icône de la feuille dans les résultats de recherche pour identifier les produits éligibles.
Voir tout
Commander des articles Edge
Greener Choice
Rechercher l’icône de la feuille dans les résultats de recherche pour identifier les produits éligibles.
Comment les produits Greener Choice sont-ils sélectionnés ?
Pour obtenir cette certification, les produits Greener Choice doivent répondre aux critères suivants :
Offrir un ou plusieurs avantages environnementaux répertoriés dans les “Green Guides” de la FTC américaine
Confirmer que le produit présente des avantages environnementaux par rapport aux produits de la même catégorie
Garantir que les avantages environnementaux déclarés se maintiennent dans le temps
Disposer d’un Certificat de conformité signé du fournisseur attestant que toutes les déclarations environnementales sur les produits (ou la gamme de produits) vendus par Thermo Fisher Scientific sont conformes aux dispositions de toutes les lois fédérales et nationales applicables aux revendications marketing environnementales
Voici quelques-uns des avantages environnementaux garantis par Greener Choice :
  • Certifications et labels de qualité
  • Compostable
  • Dégradable
  • Certification Energy Star
  • Sans substance nuisible à l’environnement
  • Non toxique
  • Sans danger pour l’ozone ou la couche d’ozone
  • Recyclable
  • Contenu recyclé
  • Énergie renouvelable
  • Matériaux renouvelables
  • Réduction à la source
Identifier les produits présentant des avantages pour l’environnement | Greener Choice - partie de Green Solutions
Trusted Sustainability Partner Program
Trusted Sustainability Partner Program
L'icône  du monde vert sur les pages des produits permet de trouver des articles proposés par des fournisseurs qui se sont qualifiés pour notre programme de partenaires de confiance en matière de développement durable.
Partenaires de confiance en matière de développement durable :
  • Démontrent leur engagement en faveur de la protection de l'environnement en étant acceptés dans le programme qui a établi des normes de qualification rigoureuses.
  • Se sont fixé des objectifs alignés sur la science et ont pris des mesures pour aider à prévenir les pires impacts du changement climatique, comme le souligne l'Accord de Paris de 2015.
En savoir plus sur le programme Trusted Sustainability Partner
Act Label
Labels ACT
Si vous êtes à la recherche de produits durables, nous pensons qu’il devrait être facile de prendre des décisions d’achat éclairées. Nous nous efforçons de fournir davantage d’informations sur l’impact environnemental de nos produits en participant au programme Label ACT sur certains produits.
Créé par l’organisation à but non lucratif My Green Lab pour aider les consommateurs à choisir des produits durables, le label ACT assure la responsabilité environnementale, la cohérence et la transparence de chaque produit labellisé grâce à un score d’impact environnemental. Ce score est basé sur l’impact total du produit en ce qui concerne les pratiques de fabrication, la consommation d’énergie et d’eau, et l’élimination en fin de vie.
Le label ACT peut être considéré comme un label éco-nutritionnel pour tous les produits de laboratoire, petits et grands. Il permet des comparaisons complètes de produits et vise à jouer un rôle important en aidant les laboratoires à réduire leur impact sur le climat.
Produits portant le label ACT
Nous avons le plaisir de vous présenter des produits désormais disponibles avec le label ACT. Recherchez “Label ACT disponible” dans l’icône de la feuille dans les résultats de recherche pour identifier les produits labellisés. Le label ACT sera disponible sur chaque page produit. La sélection de produits et de fabricants éligibles sera régulièrement étendue au cours des prochains mois. Veuillez cliquer sur les collections sélectionnées ci-dessous pour trouver des produits contenant des labels ACT. Le produit dont le facteur d’impact environnemental est le plus faible est le choix le plus respectueux de l’environnement.
Des labels écologiques pour une gamme croissante de produits | ACT Labels - partie de Green Solutions
Greener Switch
Greener Switch
Aimeriez-vous savoir quelles sont les options Greener Choice disponibles pour les produits de laboratoire que vous achetez, en fonction de l’historique des achats de votre organisation ? La nouvelle fonction Greener Switch vous proposera des suggestions de produits alternatifs pour vous aider à réduire l’impact environnemental de vos activités de laboratoire.
Notre équipe spécialisée dans le recoupement de données peut examiner les articles que vous achetez et suggérer des produits alternatifs Greener Choice. Les produits suggérés seront pertinents sur le plan technique et fonctionnel. Ils vous aideront à augmenter la proportion d’articles de votre laboratoire qui présentent des avantages environnementaux par rapport aux autres articles de la même catégorie.
D’excellentes recommandations de produits basées sur vos priorités | Greener Switch - partie de Green Solutions
Energy Efficiency
Six suggestions durables
Les laboratoires effectuent des tests et des recherches scientifiques essentiels. Cependant, ils représentent une grande quantité de consommation d'énergie et de déchets par rapport à d'autres bâtiments commerciaux. Le volume de déchets que les laboratoires génèrent en raison de l'utilisation de produits chimiques, de réactifs et de consommables a un impact sur la planète. En outre, les laboratoires ont besoin d'une quantité considérable d'énergie.
Cliquez sur chaque ligne ci-dessous pour découvrir des suggestions pratiques qui vous aideront à rendre votre laboratoire plus durable.
  • Utiliser des pratiques de stockage sûres – stocker les matières dangereuses dans des zones désignées avec un étiquetage, une séparation et un confinement appropriés.
  • Chimie verte – choisir des solvants moins dangereux, réduire/éliminer l'utilisation de substances toxiques, optimiser les expériences pour réduire les déchets.
  • Réglementations – se tenir au courant des réglementations locales et nationales en matière de gestion des déchets dangereux. Respecter les procédures d'élimination des déchets en toute sécurité
  • Réaliser un audit des déchets – documenter le type/la quantité de déchets générés dans le laboratoire. Cela permettra d'identifier les domaines d'amélioration prioritaires.
  • Plan de gestion des déchets – élaborer des stratégies de réduction, de réutilisation, de recyclage et d'élimination appropriée des déchets. Demandez aux fournisseurs s'ils proposent le recyclage.
  • Réutilisation et reconversion des matériaux – encourager le personnel du laboratoire à trouver des possibilités de réutilisation ou de reconversion des matériaux au lieu de les mettre au rebut.
  • Amélioration de l'équipement – remplacer l'équipement obsolète et inefficace sur le plan énergétique par des modèles à haut rendement énergétique. Recherchez l'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique.
  • Réglages de l'équipement – mettre en œuvre des stratégies de gestion de l'énergie telles que l'utilisation de minuteries, de détecteurs de présence et d'arrêts automatiques.
  • Contrôle des données – mettre en place des systèmes de contrôle de l'énergie pour suivre l'utilisation de l'énergie en temps réel. Identifier les processus à forte consommation d'énergie
  • Réduction des déchets et recyclage – trouver des équipements qui favorisent la réduction des déchets par l'emballage, le transport, les matériaux et le recyclage.
  • Prolongation de la durée de vie – choisissez des produits assortis de garanties plus longues, plus faciles à entretenir et à réparer, avec des pièces de rechange disponibles.
  • Certification et normes – recherchez des équipements de laboratoire qui répondent à des normes environnementales reconnues et à des certifications industrielles.
  • Fermez la guillotine – une hotte chimique peut consommer autant d'énergie que 3,5 foyers. La fermeture de la guillotine peut réduire la consommation d'énergie de 40 %.
  • Ajuster la température – réduire la température des congélateurs à très basse température de -80°C à -70°C peut réduire leur consommation d'énergie de 30 à 40%.
  • Installer des aérateurs de robinet – les aérateurs à faible débit peuvent réduire la consommation d'eau de 15L/min à <6L/min. Il s'agit d'une solution simple et peu coûteuse pour économiser l'eau.
  • Éteindre les équipements – les prises de courant représentent 20 % de la consommation d'énergie des laboratoires. Éteignez les équipements, les ordinateurs et les lumières lorsque vous ne les utilisez pas.
  • Greener Choice program – le programme Greener Choice de Fisher Scientific vous permet de trouver des produits de laboratoire plus durables.
  • Trusted Sustainability Partner – ce programme met en avant les marques qui ont des objectifs scientifiques et qui divulguent publiquement leurs performances.
  • My Green Lab Ambassador – Thermo Fisher Scientific participe à cette ressource en ligne gratuite qui promeut la durabilité des laboratoires, et vous pouvez en faire autant.
Six suggestions durables |Idées pratiques de développement durable – une partie de Green Solutions
Paper Cooler
Papier Cooler
Thermo Fisher Scientific s’engage à réduire l’empreinte carbone de ses produits en repensant la conception des emballages afin de les réduire au maximum. Le nouveau Papier Cooler est un conteneur en papier entièrement recyclable destiné à l’expédition de produits sensibles à la température. Il constitue une alternative écologiquement préférable aux refroidisseurs en polystyrène expansé (EPS).
  • Entièrement recyclable aux côtés d’autres matériaux en papier et en carton ondulé.
  • Élimine les déchets EPS difficiles à recycler, ce qui limite les problèmes d’élimination.
  • Chaque tranche de 10 000 papier Cooler permet de retirer plus de 184 m3 d’EPS dans les décharges.
  • Destiné aux expéditions de nuit
Plus écologique
Cette alternative 100 % papier aux refroidisseurs en polystyrène expansé a une structure en carton doublée de couches perforées d’isolant en papier. Elle est entièrement recyclable dans les filières normales de recyclage du papier et du carton ondulé. L’alternative EPS n’est pas facilement recyclable, s’accumule dans les décharges et finit souvent par polluer les océans, les cours d’eau et les autoroutes.
Des performances reconnues
À ce jour, nous avons effectué plus d’un million d’expéditions à l’aide du refroidisseur papier, éliminant environ 650 000 pieds cubes de mousse EPS, soit le contenu de sept piscines olympiques. Lauréat du prix de l’impact social de l’année décerné par Gartner.
Boîtes d’expédition frigorifique 100 % recyclables | Refroidisseur papier - une partie de Green Solutions
Scheduled Shipments
Expéditions programmées
En 2021, le réseau Fisher Scientific a révolutionné le monde scientifique en automatisant le programme Edge. L’icône Edge   est un indicateur visuel de la promesse faite à nos clients de “bénéficier une expédition le jour même pour certains de nos produits les plus populaire”. Commandez tout produit identifié par l’icône Edge n’importe où en Europe avant 14 h, heure locale, et votre commande sera expédiée le jour même. Les commandes passées après 14 h seront expédiées le jour ouvrable suivant.
L’expédition rapide reste importante pour de nombreux laboratoires. Toutefois, nous devons également tenir compte de l’exigence d’une expédition plus durable. Pour vous permettre de réduire l’impact environnemental de vos expéditions, nous pouvons désormais vous proposer des envois groupés et des envois programmés dans le cadre de Green Solutions. Sur demande, nous pouvons regrouper vos envois en empruntant des itinéraires alternatifs certains jours pour des raisons d’efficacité géographique. Nous pouvons également convenir d’expéditions programmées en regroupant vos commandes et en les expédiant à des dates prédéfinies, par exemple une fois par semaine. Pour les clients ayant défini des jours d’expédition fixes, les articles du programme Edge continueront d’être expédiés selon ce calendrier.
Livraison à faible impact environnemental | Expéditions programmées – partie de Green Solutions.
Objectifs et performances
Science-based targets
Objectifs scientifiques
Les Science Based Targets sont des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondés sur la science du climat et alignés sur l'Accord de Paris.
Thermo Fisher Scientific
  1. 50,4 % de réduction des émissions des champs 1 et 2 d'ici à 2030
  2. 90 % des fournisseurs, en fonction de leurs dépenses, doivent fixer des objectifs scientifiques d'ici à 2027
  3. Zéro émission des champs d'application 1, 2 et 3 d'ici 2050
EcoVadis
EcoVadis est une plateforme d'évaluation mondialement reconnue qui évalue les entreprises en fonction de leur durabilité dans quatre catégories clés : l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable.
Thermo Fisher Scientific
  • 61 Points
  • 78 ième Percentile
CDP
Le CDP est un groupe international à but non lucratif qui aide les organisations à divulguer leur impact sur l'environnement.
Le CDP fournit une évaluation annuelle des performances des entreprises en matière d'action environnementale.
Thermo Fisher Scientific
  1. Changement climatique A-
  2. Sécurité de l'eau B-
  3. Engagement des fournisseurs A-
Thermo Fisher Scientific est un fournisseur responsable, qui joue un rôle de leader dans son secteur pour lutter contre la crise climatique.
Ces objectifs et résultats de performance démontrent notre engagement à soutenir directement vos objectifs de développement durable.
Objectifs et performances | SBT, EcoVadis et CDP – partie de Green Solutions
Services de recyclage
TerraCycle Zero Waste Box™
Grâce au système TerraCycle Zero Waste Box™, vous pouvez recycler de nombreux types de déchets de laboratoire :
  1. Boîtes de pointes de pipettes
  2. Tubes de centrifugeuse et plastiques rigides de laboratoire
  3. Lingettes désinfectantes synthétiques
  4. Gants jetables
  5. Vêtements jetables
  6. Masques jetables
  7. Bouchons d'oreille
  8. Lunettes de protection
  9. Équipement de sécurité mixte
  10. Équipement de sécurité industriel
  11. Filets à barbe, bouchons d'oreille et filets à cheveux
  12. Gants et masques jetables
Choisissez le flux de déchets que vous souhaitez recycler, achetez la taille de boîte que vous préférez, collectez vos déchets et envoyez-les à TerraCycle pour qu'ils soient réutilisés (les frais d'expédition sont inclus).
Disponibilité
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni
Ressources
Acheter TerraCycle
Brochure Terracycle
Vidéo : Comment nous recyclons
RightCycle™ de Kimberly-Clark Professional™
Transformez les EPI difficiles à recycler, notamment les gants et les vêtements en nouveaux biens de consommation.
Avec le programme RightCycle, ces articles de tous les jours ont une seconde vie lorsqu'ils sont transformés en meubles de terrasse, pots de fleurs et jardinières, étagères en plastique, bacs de recyclage, et bien plus encore.
Le programme RightCycle est bon pour votre organisation et bon pour la planète.
Disponibilité
Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni
Ressources
Brochure RightCycle
DuPont™ Tyvek™ Recyclage des vêtements
Le programme de recyclage des vêtements de protection Tyvek offre la possibilité de détourner les vêtements des décharges et de leur donner une seconde vie en tant que nouveaux produits tels que des conteneurs, des palettes et des bancs publics.
Le développement durable est au cœur des préoccupations de DuPont, qui s'efforce de réduire son empreinte opérationnelle et de créer des solutions durables orientées vers le marché afin de relever les défis mondiaux. Ce programme comprend l'installation, la collecte, le transport, le stockage et le recyclage des vêtements.
Disponibilité
Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas. (Royaume-Uni en 2024)
Ressources
Brochure sur le recyclage Tyvek
Gérer les déchets des produits achetés par l'intermédiaire de Fisher Scientific | Recycling - partie de Green Solutions
Greener Webshop
Autres programmes - Disponibles dès maintenant
Programme de développement durable
Le programme de développement durable est consacré à la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG). Découvrez nos projets, nos avancées récentes et la transparence dont nous faisons preuve pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles.
En savoir plus
Fisher Scientific Edge
Le programme Fisher Scientific Edge garantit la livraison rapide de nos produits les plus populaires. Les articles pouvant faire l’objet d’une livraison le même jour sont désignés par l’icône Edge.
En savoir plus
New Lab Start-Up
Vous ouvrez un nouveau laboratoire ? Ne cherchez plus ! Notre NOUVEAU programme Lab Start-Up vous aidera à économiser du temps et de l’argent. Optimisez votre temps et votre budget tout en recevant les fournitures dont vous avez besoin.
En savoir plus
Des solutions pour chaque espace de votre laboratoire
Trouvez les produits indispensables pour stocker et manipuler vos échantillons à la bonne température. Des réfrigérateurs aux glacières, nous avons tout l'équipement nécessaire.
En savoir plus